Learn More
Fluoruro de cromo(II), 95 %
Código de producto. 11352648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352648 5 g 5 g
11362648 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 024107.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-10-2
Número MDL MFCD00016044
Especificaciones
Punto de ebullición >1300°C
Nombre del producto químico o material Chromium(II) fluoride
Punto de fusión 1100°C
Forma física Powder
Cantidad 5 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,2245
Información de solubilidad Soluble in water,boiling hydrochloric acid. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.99
Porcentaje de pureza 95%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.11 g/mL