Learn More
Tetrahidrato de cloruro de cromo (II) (grado técnico), TRC
Código de producto. 30358063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358063 2.5 g -
30352893 5 g 5 g
30353708 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4327602.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13931-94-7
Fórmula molecular CrCl2•4H2O
Peso molecular (g/mol) 194.96
Sinónimo Chromium Chloride Tetrahydrate, Chromium Dichloride Tetrahydrate, Chromous Chloride Tetrahydrate
Nombre IUPAC Cloruro de cromo(II) tetrahidrato
SMILES Cl[Cr]Cl.[4H2O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium (II) Chloride Tetrahydrate (Technical Grade)
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Cr.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.92