Learn More
Dióxido de cromo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromium dioxide |
| CAS | 12018-01-8 |
| Fórmula molecular | CrO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Chromium oxide (CrO2), Amdry 6415, Chromium dioxide, Chromium dioxide (CrO2), Chromium oxide, Chromium(IV) oxide, Magtrieve |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cr.2O |
| SMILES | O=[Cr]=O |
| Nombre IUPAC | dioxocromo |
| Peso molecular (g/mol) | 83.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.9303 |