Learn More
Cubos de cromo, normalmente 6,35 mm cuadrados, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364358 10 g 10 g
11354358 50 g 50 g
11344358 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042310.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-47-3
Fórmula molecular Cr
Peso molecular (g/mol) 52.00
Número MDL MFCD00010944
Clave InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nombre IUPAC chromium
SMILES [Cr]
Specifications
Nombre del producto químico o material Chromium cubes
Nombre de nota Typically 6.35mm (0.25 in.) square
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Formulario Cubos
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%