Learn More
Piezas de cristalito de cromo, 2-15 mm, 99,996 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315958 10 g 10 g
11305958 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010453.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-47-3
Fórmula molecular Cr
Peso molecular (g/mol) 52.00
Número MDL MFCD00010944
Clave InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nombre IUPAC chromium
SMILES [Cr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium crystallite pieces
Nombre de nota 2 to 15mm (0.08 to 0.59 in.)
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Formulario Piezas cristalinas
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.996%