Learn More
Trozos de cromo, 2-15 mm, 99,996 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chromium chunks |
| Nombre de nota | 2 to 15mm (0.08 to 0.59 in.) |
| Cantidad | 50 g |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.996% |