Learn More
Cromo, solución estándar AAS, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11389149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389149 100 mL 100 ml
11356339 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11389149 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 088059.AE
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9 | 238.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-02-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular CrN3O9
Peso molecular (g/mol) 238.01
Número MDL MFCD00010944
Clave InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9887206
Nombre IUPAC cromo(3+);trinitrato;nonahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Specifications
Nombre del producto químico o material Chromium
Nombre de nota AAS
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Tipo Analytical Standard
Cantidad 100 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido clorhídrico:5 %; nitrato de cromo (III) nonahidrato:0,77%; agua:94,23%
compliance-icons
Product Identifier
  • Chromium, AAS standard solution, Specpure, Cr 1000
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid