Learn More
Cromo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15219726 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15219726 100 g 100 g
15299766 500 g 500 g
15209726 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15219726 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225491000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-47-3
Fórmula molecular Cr
Peso molecular (g/mol) 52.00
Número MDL MFCD00010944
Clave InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nombre IUPAC chromium
SMILES [Cr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium
Punto de fusión 1857.0°C
Punto de ebullición 2642.0°C
Densidad 7.2000g/mL
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Cr
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 52
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.