Learn More
Ácido crómico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromic Acid |
| CAS | 7738-94-5 |
| Fórmula molecular | Cr H2 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Chromic(VI) Acid, Chromium Hydroxide Oxide, Chromium Oxide Hydroxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cr.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2 |
| SMILES | O[Cr](=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | dihidroxi(dioxo)cromo |
| Peso molecular (g/mol) | 118.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.9358 |