Learn More
Ácido crómico, Fisher Chemical
Código de producto. 10142302 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10142302 1 l Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10142302 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/3500/PC15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
pH 0,3
Color De incoloro a amarillo
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición de 290 °C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Número MDL 10952
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromic Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Chromic acid