Learn More
Thermo Scientific Chromeleon™ Enterprise Client
Código de producto. 31906283 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Sistema operativo:
Windows 11
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Sistema operativo Tamaño de la unidad
31906283 Windows 11 cada uno
1 options
Código de producto. 31906283 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 7200.0300
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
The Enterprise Client license provides tools for post-acquisition data processing, compliance, and reporting.
Includes:
  • Data Client for data processing
  • Compliance tools, enabling user management, object audit trails, versioning and electronic signatures
  • Instrument Operation (both locally and remotely)
  • Virtual Column Complete, enabling modeling of both isocratic and linear gradient separations
  • Report Designer Pro for creation and/or charting of custom Excel-style formulas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Chromatography Software
Para utilizar con (equipo) Chromeleon CDS
Certificaciones/conformidad 21 CFR
Línea de productos Chromeleon 7
Sistema operativo Windows 11
Cantidad 1 Ea.