Learn More
Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS Single Edition (SE) License
Código de producto. 31903479 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Chromeleon CDS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31903479 Chromeleon CDS cada uno
1 options
Código de producto. 31903479 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7100.0108
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Single Edition (SE) Chromeleon™ CDS license enabling control of one Thermo Scientific instrument with data acquisition, processing, and reporting capabilities.
  • Chromeleon™ CDS Single Edition (SE) license for control of one Thermo Scientific instrument
  • Includes one client enabling local or remote instrument control
  • Supports instrument control, data acquisition, processing, and reporting
  • Includes Instrument Controller and Class 1 instrument license
  • Includes Data Client, Instrument Operation, and Report Designer Pro
  • Includes Fraction Collection functionality
  • SE license is a stand-alone license and cannot be added to an existing Chromeleon installation
  • Non-Thermo Scientific instruments cannot be added to this configuration
  • License must be ordered with the appropriate license key or license code depending on Chromeleon version
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Data System
Para utilizar con (equipo) Chromeleon CDS