Learn More
Cromoazurol S, Honeywell™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromeazurol S |
| CAS | 1667-99-8 |
| Fórmula molecular | C23H13Cl2Na3O9S |
| Número MDL | MFCD00001615 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4110655 |
| Clave InChI | FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | Trisodio;5-[(3-carboxi-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)-(2,6-dicloro-3-sulfonatofenil)metil]-3-metil-2-oxidobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 605.277 |
| Mostrar más |