Learn More
Cromo Azurol S, MP Biomedicals™
Código de producto. 11493182 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11493182 10 g
11427554 10 g
11403192 25 g
11413192 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11493182 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215498210
El cromo azurol S se utiliza como reactivo para la determinación de fluoruro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1667-99-8
Fórmula molecular C23H13Cl2Na3O9S
Peso molecular (g/mol) 605.277
Número MDL MFCD00001615
Clave InChI FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Mordant Blue 29, C.I. 43825
PubChem CID 54736314
Nombre IUPAC Trisodio;5-[(3-carboxi-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)-(2,6-dicloro-3-sulfonatofenil)metil]-3-metil-2-oxidobenzoato
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrome Azurol S
Nombre de nota Dye content: approx. 65%
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.29
Color Marrón
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chrome Azurol S
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chrome Azurol S