Learn More
Macherey-Nagel™ Columna flash de polipropileno RS 80 C18 ec Chrombond™
Código de producto. 12738332 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
:
D.I.: 30,8mm
Código de producto.
12738332 D.I.: 30,8mm
1 options
Código de producto. 12738332
Marca: Macherey-Nagel™ 732814
Solo quedan null
Especificaciones
Longitud (métrico) 240 mm
Material Polipropileno
Tipo Columna Flash
Tipo de columna Columna Flash
Para utilizar con (equipo) Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf