Learn More
Macherey-Nagel™ Columna flash de polipropileno RS 40 C18 ec Chrombond™
Código de producto. 10339384 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
171 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10339384 171 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10339384 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 732813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    163.80€ / paquete de 1
    Ahorro 9.20€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Especificaciones
Longitud (métrico) 171 mm
Material Polipropileno
Tipo Columna Flash
Tipo de columna Columna Flash
Para utilizar con (equipo) Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf