Learn More
Macherey-Nagel™ Columna flash de polipropileno Chrombond™ RS 4 SiOH
Código de producto. 12777740 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
D.I.: 12,4mm
Código de producto.
12777740 D.I.: 12,4mm
1 options
Código de producto. 12777740 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 732800
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
En stock
Especificaciones
Longitud (métrico) 98 mm
Material Polipropileno
Tipo Columna Flash
Tipo de columna Columna Flash
Para utilizar con (equipo) Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf