Learn More
Macherey-Nagel™ Columna flash de polipropileno RS 4 C18 ec Chrombond™
Código de producto. 12877501 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
:
D.I.: 12,4mm
Código de producto.
12877501 D.I.: 12,4mm
1 options
Código de producto. 12877501 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 732810
Solo quedan null
Especificaciones
Longitud (métrico) 98 mm
Material Polipropileno
Tipo Columna Flash
Tipo de columna Columna Flash
Para utilizar con (equipo) Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf