Learn More
Macherey-Nagel™ Columna flash de polipropileno RS 25 C18 ec Chrombond™
Código de producto. 12728332 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12728332 165 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12728332 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 732812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    152.25€ / paquete de 1
    Ahorro 8.75€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Especificaciones
Longitud (métrico) 165 mm
Material Polipropileno
Tipo Columna Flash
Tipo de columna Columna Flash
Para utilizar con (equipo) Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf