Learn More
Macherey-Nagel™ Columna flash de polipropileno Chrombond™ RS 15 SiOH
Código de producto. 12787740 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
116 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12787740 116 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12787740 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 732801
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para separaciones Flash desde 10 mg hasta 160 g. Macherey Nagel™ Chrombond™ La columna flash de polipropileno RS 15 SiOH proporciona un funcionamiento cómodo y un aumento de escala fiable
  • Aumenta la flexibilidad con un programa considerable de diferentes fases y modificaciones
  • Ahorra tiempo y dinero, precios asequibles, plazos de entrega cortos
  • Aumenta la seguridad analítica. Estabilidad de alta presión hasta 21 bar / 300 psi (21 bar para cartuchos < 40 g, 15 bar para cartuchos de 80 g y 120 g, 12 bar para cartuchos > 200 g) excelente eficacia de separación, buena reproducibilidad
Especificaciones
Longitud (métrico) 116 mm
Material Polipropileno
Tipo Columna Flash
Tipo de columna Columna Flash
Para utilizar con (equipo) Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf