Learn More
Macherey-Nagel™ Columna flash de polipropileno RS 120 C18 ec Chrombond™
Código de producto. 12748332 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
:
DI: 36 mm
Código de producto.
12748332 DI: 36 mm
1 options
Código de producto. 12748332
Marca: Macherey-Nagel™ 732815
Solo quedan null
Especificaciones
Longitud (métrico) 255 mm
Material Polipropileno
Tipo Columna Flash
Tipo de columna Columna Flash
Para utilizar con (equipo) Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf