Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para cromatografía, láminas, grado FN 7
Código de producto. 15932800 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
460 Mm × 570 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15932800 460 Mm × 570 mm paquete de 50
1 options
Código de producto. 15932800 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor FT2507460570K
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papel de alta pureza para transferencia, cromatografía y una amplia variedad de aplicaciones de absorción en los campos del diagnóstico y las ciencias de la vida.
  • Papel con alto grado de pureza.
  • Ideal para transferencia y cromatografía.
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • No e
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 50/Pk, 150 g/m2
Dimensiones (L x An) 460 Mm × 570 mm
Grosor de película 0,32 mm
Formato Lámina
Grado FN 7
Material Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza)