Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para cromatografía, láminas, grado FN 100
Código de producto. 15962810 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
76 mm
260 mm
580 mm
Anchura (métrico):
102 mm
410 mm
680 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15962810 580 mm 680 mm paquete de 50
15942810 76 mm 102 mm paquete de 100
15952810 260 mm 410 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15962810 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor FT2527580680K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00€
    273.99€ / paquete de 50
    Ahorro 103.01€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Papel de alta pureza para transferencia, cromatografía y una amplia variedad de aplicaciones de absorción en los campos del diagnóstico y las ciencias de la vida.
  • Papel con alto grado de pureza.
  • Ideal para transferencia y cromatografía.
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • No e
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 50/Pk, 195 g/m2
Dimensiones (L x An) 580 Mm × 680 mm
Grosor de película 0,35 mm
Formato Lámina
Grado FN 100
Material Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza)
Anchura (métrico) 680 mm
Longitud (métrico) 580 mm