Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para cromatografía, rollo, grado FN 3
Código de producto. 15922720 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
270 mm × 100 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15922720 270 mm × 100 m cada uno
1 options
Código de producto. 15922720 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor FT15030270100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    167.68€ / paquete de 1
    Ahorro 63.32€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El rollo de papel para cromatografía grado FN 3 Sartorius Stedim Biotech™ es ideal para transferencia, cromatografía y otras aplicaciones de absorción.
  • Papel con alto grado de pureza.
  • Ideal para transferencia y cromatografía.
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Carrete blanco y no estéril envasado a granel
Dimensiones (L x An) 270 mm × 100 m
Grosor de película 0,19 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía y transferencia
Grado FN 3
Material Línteres de algodón