Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para cromatografía, rollo, grado FN 100
Código de producto. 15932720 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
270 mm × 100 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15932720 270 mm × 100 m cada uno
1 options
Código de producto. 15932720 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor FT15270100100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El rollo de papel para cromatografía grado FN 100 Sartorius Stedim Biotech™ es ideal para transferencia, cromatografía y otras aplicaciones de absorción.
  • Papel con alto grado de pureza.
  • Ideal para transferencia y cromatografía.
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Carrete blanco y no estéril envasado a granel
Dimensiones (L x An) 270 mm × 100 m
Grosor de película 0,35 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía y transferencia
Grado FN 100
Material Línteres de algodón