Learn More
ROBU VitraPOR™ Columna para cromatografía
Código de producto. 16873086
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
20 mL
85 mL
Tamaño de poro:
1
2
3
4
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna Tamaño de poro Tamaño de la unidad
16873086 20 mL 3 paquete de 5
16883086 20 mL 4 paquete de 5
16823096 85 mL 4 paquete de 5
16813096 85 mL 3 paquete de 5
16803096 85 mL 2 paquete de 5
16853086 20 mL 1 paquete de 5
16893086 85 mL 1 paquete de 5
16863086 20 mL 2 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16873086 Proveedor ROBU VitraPOR™ N.º de proveedor 31103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.90€
    177.71€ / paquete de 5
    Ahorro 25.19€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Columna para cromatografía con disco de filtro fundido.
  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Cantidad 5/paq.
Tamaño de poro 3
Capacidad de columna 20 mL
Material Vidrio borosilicatado 3.3
Incluye Disco de filtro fundido