Learn More
ROBU VitraPOR™ Columna para cromatografía
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/paq. |
| Tamaño de poro | 3 |
| Capacidad de columna | 85 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
| Incluye | Disco de filtro fundido |