Learn More
BOLA Adaptadores de cromatografía
Beskrivelse
- Tapón de rosca negro fabricado en PPS con rosca GL.
- Cuerpo fabricado en PTFE con un puerto con rosca hembra UNF¼ en. 28G para conexión de Mini Fittings.
- Una posible irregularidad en el cuello de la botella se corrige mediante una junta tórica detrás de un labio de sellado elástico y la botella se cierra herméticamente.
- El producto solo está expuesto al cuerpo del adaptador.
- Muy buena resistencia química, para temperaturas de trabajo hasta un máximo de +200 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Diámetro interior (métrico) | 0.8 mm |
| Tamaño de rosca | 18 |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,6 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?