Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con ranuras y toma NS
Specifications
Specifications
| Capacidad de columna | 35 mL |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Vidrio Duran |
| Diámetro exterior (métrico) | 15 mm |
| Incluye | Llave de paso y dispositivo de retención de PTFE |
| Descripción | Columna para cromatografía |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones cromatográficas |
| Tipo | Columna para cromatografía |
| Diámetro interior (métrico) | 15 mm |