Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas cromatográficas con frita y toma NS con PTFE o llave de paso de válvula de aguja
Código de producto. 10017799
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10017799 30 mm cada uno
10007799 15 mm cada uno
10755632 20 mm cada uno
11994011 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10017799 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05450806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    108.30€ / paquete de 1
    Ahorro 59.70€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Columnas cromatográficas
  • Con frita sinterizada (porosidad: 0).
  • Con llave de paso de PTFE o llave de paso de válvula de aguja (calibre: De 0 a 2,5 mm)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad del depósito (métrico) 430 mL
Descripción Llave de paso de válvula de aguja
Longitud (métrico) 600 mm
Diámetro exterior (métrico) 30 mm