Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas cromatográficas con fritado y borde granulado
Código de producto. 10683812
Change view
Click to view available options
Capacidad del depósito (métrico):
8 mL
35 mL
430 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad del depósito (métrico) unitSize
10683812 430 mL cada uno
11381612 8 mL cada uno
10413130 35 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10683812 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05445706
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Columnas cromatográficas con frita sinterizada (porosidad: 0).
  • Con llave de paso de PTFE
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad del depósito (métrico) 430 mL
Longitud (métrico) 600 mm
Material Vidrio Duran
Diámetro exterior (métrico) 30 mm