Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con fritado y borde granulado
Código de producto. 10693812
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
15 mL
125 mL
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna Tamaño de la unidad
10693812 1000 ml cada uno
10778461 125 mL cada uno
11984011 15 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10693812 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05445708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    119.00€ / paquete de 1
    Ahorro 38.00€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Descripción Columna para cromatografía
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones cromatográficas
Diámetro interior (métrico) 40 mm
Tipo Columna para cromatografía
Capacidad de columna 1000 ml
Longitud (métrico) 800 mm
Material Vidrio Duran
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Incluye Llave de paso de PTFE