Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Columnas cromatográficas con frita
Código de producto. 11914021
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
120 mL
280 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna Tamaño de la unidad
11914021 280 mL cada uno
10667970 120 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11914021 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05450904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    132.67€ / paquete de 1
    Ahorro 72.33€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Columnas cromatográficas con frita, conector NS y cono NS, y con llave de paso de PTFE
  • Con frita sinterizada (porosidad: 0).
  • Con tubo de aspiración (rosca GL 18)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Tekniske data
Cantidad 1
Diámetro interior (métrico) 30 mm
Capacidad de columna 280 mL
Longitud (métrico) 400 mm
Material Tubos DURAN™
Tipos de conector Toma y cono NS 29/32
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.