Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Columnas cromatográficas con frita
Código de producto. 10667970
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
120 mL
280 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna unitSize
10667970 120 mL cada uno
11914021 280 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667970 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05450902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    122.95€ / paquete de 1
    Ahorro 67.05€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas cromatográficas con frita, conector NS y cono NS, y con llave de paso de PTFE
  • Con frita sinterizada (porosidad: 0).
  • Con tubo de aspiración (rosca GL 18)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Cantidad 1
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Capacidad de columna 120 mL
Longitud (métrico) 400 mm
Material Tubos DURAN™
Tipos de conector Toma y cono NS 14/23