Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columna cromatográfica con frita y toma NS, llave de paso de válvula de aguja
Código de producto. 11904021
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11904021 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11904021 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05450802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    88.59€ / paquete de 1
    Ahorro 59.41€
    40% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Especificaciones
Descripción Columna para cromatografía
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones cromatográficas
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Tipo Columna para cromatografía
Capacidad de columna 23 mL
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio Duran
Diámetro exterior (métrico) 10 mm
Incluye Llave de paso de válvula de aguja de calibre de 0 a 2,5 mm
Número de tapón Toma NS 14/23