Learn More
Molecular Probes™ Kit de apoptosis de células muertas de condensación de cromatina y permeabilidad de membrana con colorantes Hoechst 33342, YO-PRO™-1 y PI para citometría de flujo
Código de producto. 10424202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10424202 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10424202 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor V23201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    664.00€
    504.64€ / paquete de 1
    Ahorro 159.36€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Kit de ensayo de apoptosis Vybrant™ n.º 7, Hoechst 33342/YO-PRO™-1/yoduro de propidio: 200 ensayos
Este producto detecta células apoptóticas con cambios en la condensación de la cromatina nuclear y la permeabilidad de la membrana plasmática mediante tres tinciones de ácido nucleico: Hoechst excitable mediante UV 33342, colorante verde fluorescente YO-PRO™ y yoduro de propidio. El colorante YO-PRO™ puede entrar en las células apoptóticas, mientras que el yoduro de propidio (PI) rojo fluorescente no puede. Por tanto, después de la tinción con colorante YO-PRO™-1 y PI, las células apoptóticas muestran fluorescencia verde y las células muertas muestran principalmente fluorescencia roja y alguna fluorescencia verde. El fluorescente azul Hoechst 33342 tiñe la cromatina condensada de células apoptóticas y tiñe más débilmente la cromatina normal de células vivas. El patrón de tinción resultante del uso simultáneo de estos tres colorantes permite distinguir las poblaciones de células normales, apoptóticas y muertas mediante citometría de flujo o microscopía de fluorescencia.
Consulte una guía de selección para todos los ensayos de apoptosis para citometría de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de apoptosis de células muertas de condensación de cromatina y permeabilidad de membrana, 1 kit, 200 reacciones, formato de tubo, emisión de 461 nm (Hoechst 33342), excitación de 350 nm (Hoechst 33342), emisión de 617 nm (PI), excitación de 535 nm (PI), emisión de 509 nm (YO-PRO™-1), excitación de 491 nm (YO-PRO™-1), temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C, soluble en agua
Cantidad 1 Kit
Formato Tubo
Tampón de almacenamiento Ácido clorhídrico 0,2 M/metanol (dilución 1:500), metanol (dilución 1:10), tampón fosfato de 50 mm, 7pH (dilución 1:20)
Tipo de producto Kit de apoptosis de células muertas de condensación de cromatina y permeabilidad de membrana
Contenido y almacenamiento 1 vial de Hoechst 33342, 1 vial de YO-PRO™-1 y yoduro de propidio. De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad celular, adquisición de imágenes celulares, citometría de flujo, farmacéutica y biofarmacéutica, proliferación y función, ensayos ADME/Tox basados en objetivos
Conjugado Hoechst 33342, yoduro de propidio, YO-PRO-1