Learn More
Invitrogen™ ChromaTide™ Alexa Fluor™ 594-5-dUTP
Código de producto. 10143622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10143622 25 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10143622 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C11400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
ChromaTide™ Alexa Fluor™ 594-5-dUTP
Pueden usarse nucleótidos dUTP, OBEA-dCTP y UTP marcados con colorante Molecular Probes™ ChromaTide™ para sintetizar sondas de ADN etiquetadas sin necesidad de nucleótidos marcados con radioisótopos peligrosos y costosos. Estos nucleótidos pueden incorporarse mediante técnicas estándar de biología molecular; a continuación, las sondas etiquetadas pueden utilizarse en protocolos de hibridación in situ, micromatrices o blotting. Los nucleótidos marcados con colorante ChromaTide™ están disponibles en diferentes colores fluorescentes para facilitar el análisis multicolor.
Especificaciones de los nucleótidos marcados con ChromaTide™:
  • Ex/Em del colorante: Alexa Fluor™ 594-5-dUTP (590/615 nm)
  • Longitud del enlazador alquinilamino: 5 átomos
    Métodos para incorporar nucleótidos ChromaTide™ en sondas
  • Desplazamiento de la mella (nick translation)
  • Etiquetado aleatorio de cebadores
  • Etiquetado final con desoxinucleotidil transferasa terminal
  • Transcripción inversa
  • Amplificación de PCR
    Consulte Métodos para la incorporación enzimática de dUTP ChromaTide™ para obtener directrices específicas para cada uno de estos métodos.
    Los colorantes fluorescentes Alexa Fluor™ y BODIPY™ generan excelentes sondas
    Las sondas generadas con nucleótidos etiquetados pueden usarse para técnicas multicolores como la hibridación in situ y la hibridación en matrices. Nuestros conjugados de colorantes patentados BODIPY™ y Alexa Fluor™ son excepcionalmente brillantes, fotoestables y esencialmente insensibles al pH. El estrecho perfil de emisión de los colorantes BODIPY™ ayuda a asegurar una superposición espectral mínima. Los colorantes Alexa Fluor™ son muy solubles en agua, al igual que las sondas de ADN fabricadas a partir de ellos, lo que los convierte en las etiquetas preferidas para la hibridación fluorescente in situ.
    Los enlazadores largos mejoran el rendimiento
    Los nucleótidos dUTP y UTP ChromaTide™ se modifican en la posición C-5 de la uridina a través de un único enlazador alquinilamino, que proporciona un espaciador entre el nucleótido y el colorante para reducir las interacciones entre ellos. El número en el nombre del producto, por ejemplo, “12” en fluoresceína-12 dUTP, indica la longitud neta del separador, en átomos. Estos espaciadores dan como resultado conjugados más brillantes y una mayor accesibilidad a los reactivos de detección secundaria.
    Para obtener una lista completa de nuestros reactivos ChromaTide™: Nucleótidos marcados con aha y Molecular Probes ChromaTide™: Tabla 8.5.
    Para obtener información adicional sobre estos reactivos de etiquetado, lea la Sección 8.2: Etiquetado de oligonucleótidos y ácidos nucleicos del Manual de Molecular Probes™.
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
    Método de etiquetado Etiquetado directo
    Condiciones de envío Hielo seco
    Concentración 1 mM
    Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 594
    Cantidad 25 μl
    Línea de productos Alexa Fluor, ChromaTide