Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| CrO4-2 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromate Standard |
| Nombre de nota | For Ion Chromatography |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| CAS | 7789-00-6, 7732-18-5, 7789-00-6 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| % máx. CAS | 0.1, 99.9 |
| Nombres de analitos o componentes | Potassium chromate,distilled water,conductivity or of similar purity |
| Fórmula molecular | CrK2O4 |
| Número MDL | MFCD00011368 |
| Técnica | Ion Chromatography |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1000
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium chromate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio