Learn More
Tocris Bioscience™ Chromanol 293B
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18055592 10 mg 10 miligramos
18004292 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18055592 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1412/10
IKs blocker. Also blocks ICFTR
Blocker of the slow delayed rectifier K+ current (IKs) (IC50 = 1-10 μM). Also blocks the CFTR chloride current (ICFTR) (IC50 = 19 μM).
Enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163163-23-3
Fórmula molecular C15H20N2O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromanol 293B
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.39
Pureza >99%
Peso molecular 324.395