Learn More
Cromano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran |
| CAS | 493-08-3 |
| Fórmula molecular | C9H10O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran, Chromane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| SMILES | C1COc2ccccc2C1 |
| Nombre IUPAC | 3,4-dihidro-2H-cromeno |
| Peso molecular (g/mol) | 134.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0732 |