Learn More
Ácido cromano-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30350789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350789 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30350789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42797010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromane-2-carboxylic Acid
CAS 51939-71-0
Fórmula molecular C10 H10 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-, 2-Chromancarboxylic acid (6CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (±)-2-Chromancarboxylic acid, 3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromane-2-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)13-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1CCc2ccccc2O1
Nombre IUPAC Ácido 3,4-dihidro-2H-cromeno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 178.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063