Learn More
Ácido croman-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10555333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10555333 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10585493 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10682865 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10555333 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC01246CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 51939-71-0
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00044719
Clave InChI SFLFCQJQOIZMHF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo chromane-2-carboxylic acid, chroman-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-benzpyran-2-carboxylic acid, maybridge4_000177, 2-carboxychroman, chroman carboxylic acid, pubchem14568, 2-chroman-carboxylic acid
PubChem CID 2723665
Nombre IUPAC Ácido 3,4-dihidro-2H-cromeno-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromane-2-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 97%