Learn More
(Croman-8-ilmetil)amina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10422980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10422980 1 g Glass bottle 1 g
10381710 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10422980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432660010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 933727-40-3
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD17171385
Clave InChI CPJFACCHHWIMEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chroman-8-ylmethyl amine, 2h-1-benzopyran-8-methanamine, 3,4-dihydro, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl methanamine
PubChem CID 82596485
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-cromen-8-ilmetanamina
SMILES C1CC2=C(C(=CC=C2)CN)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Chroman-8-ylmethyl)amine
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H13NO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza ≥94.0%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Chroman-8-ylmethyl)amine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.