Learn More
(Croman-8-ilmetil)amina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10381710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10381710 5 g Frasco de vidrio 5 g
10422980 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10381710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432660050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 933727-40-3
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD17171385
Clave InChI CPJFACCHHWIMEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chroman-8-ylmethyl amine, 2h-1-benzopyran-8-methanamine, 3,4-dihydro, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl methanamine
PubChem CID 82596485
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-cromen-8-ilmetanamina
SMILES C1CC2=C(C(=CC=C2)CN)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Chroman-8-ylmethyl)amine
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H13NO
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Chroman-8-ylmethyl)amine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.