Learn More
Ácido croman-8-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10266004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266004 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10505194 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10266004 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC76101CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 31457-16-6
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.187
Número MDL MFCD12198122
Clave InChI LOFOWPRKKPHPDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chroman-8-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carboxylic acid, chromane-8-carboxylic acid
PubChem CID 12701138
Nombre IUPAC Ácido 3,4-dihidro-2H-cromeno-8-carboxílico
SMILES C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chroman-8-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 97%