Learn More
Cloruro de cromano-8-carbonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10653455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10653455 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10505384 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10265814 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10653455 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC76102CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 1034566-09-0
Fórmula molecular C10H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 196.63
Clave InChI TTYLUAYKWAEQDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chroman-8-carbonyl chloride, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbonyl chloride, chromane-8-carbonyl chloride
PubChem CID 15480465
Especificaciones
Nombre del producto químico o material chroman-8-carbonyl chloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.63
Porcentaje de pureza 90%