Learn More
Cloruro de cromano-8-carbonilo, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | chroman-8-carbonyl chloride |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.63 |
| Porcentaje de pureza | 90% |