Learn More
Ácido croman-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10708255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10708255 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10285264 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10708255 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32801CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 103203-84-5
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD08146590
Clave InChI IFKANGOXGBPILW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chroman-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carboxylic acid, chromane-6-carboxylic acid, chroman-6-carboxylicacid, 2h-1-benzopyran-6-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 6-chromanecarboxylic acid, acmc-1c8ke, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-6-carboxylic acid
PubChem CID 6504216
Nombre IUPAC Ácido 3,4-dihidro-2H-cromeno-6-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(OCCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chroman-6-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 97%