Learn More
Cloruro de croman-6-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10113034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113034 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10173074 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10113034 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32802CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 55746-03-7
Fórmula molecular C10H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 196.63
Número MDL MFCD12198108
Clave InChI DKSNWGZAMLPCLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chroman-6-carbonyl chloride, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride, chromane-6-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride,3,4-dihydro
PubChem CID 10442680
Nombre IUPAC Cloruro de 3,4-dihidro-2H-cromeno-6-carbonilo
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)Cl)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chroman-6-carbonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.63
Porcentaje de pureza 95%