Learn More
Cromano-6-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10113514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113514 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10316764 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10113514 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32804CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 55745-97-6
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD08146589
Clave InChI YIHDTNNFJDJYRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chroman-6-carbaldehyde, chromane-6-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbaldehyde, chroman-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
PubChem CID 6504215
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-cromeno-6-carbaldehído
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)C=O)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chroman-6-carbaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 95%